Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glasagtige kulstofbåde
Dimensioner (L x B x H):
29 x 16 x 10 mm
53 x 16 x 10 mm
76 x 33 x 25 mm
103 x 16 x 10 mm
Kapacitet (metrisk):
2 ml
3 ml
10 ml
40 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Resistance to all wet decomposition agents and abrasive wear
- No memory effects or contamination of analytical samples
- Stability to acid and alkaline melts
- No wetting effect of metal melts
- Resistance to thermal shock allows rapid heating and cooling times
- Good electrical conductivity
- Used in vessels for ultra-high purity materials technology such as semiconductor connections and crystal growing such as doped halogenide crystals
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Glassy Carbon Boat |
| Kapacitet (metrisk) | 40 ml |
| Dimensioner (L x B x H) | 76 x 33 x 25 mm |
| Højde (metrisk) | 25 mm |
| Længde (metrisk) | 76 mm |
| Bredde (metrisk) | 33 mm |