Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glasagtige kulstofbåde
Dimensioner (L x B x H):
29 x 16 x 10 mm
53 x 16 x 10 mm
76 x 33 x 25 mm
103 x 16 x 10 mm
Kapacitet (metrisk):
2 ml
3 ml
10 ml
40 ml
Unit Size:
Hver
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Modstandsdygtighed over for alle våde nedbrydningsmidler og slibende slid
- Ingen hukommelseseffekter eller kontaminering af analytiske prøver
- Stabilitet over for sure og alkaliske smelter
- Ingen befugtningseffekt af metalsmeltninger
- Modstand mod termisk stød giver hurtige opvarmnings- og afkølingstider
- God elektrisk ledningsevne
- Anvendes i beholdere til materialeteknologi med ultrahøj renhed, såsom halvlederforbindelser og krystaldyrkning, såsom doterede halogenidkrystaller
Specifications
Specifications
| Type | Glasagtig kulstof båd |
| Kapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Dimensioner (L x B x H) | 53 x 16 x 10 mm |
| Højde (metrisk) | 10 mm |
| Længde (metrisk) | 53 mm |
| Bredde (metrisk) | 16 mm |