Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glasagtige kulfiberbåd; Bind (ml), 3; Længde (mm), 53; Bredde (mm), 16; Ht (mm),10
Artikelnummer. 15406295
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
29 x 16 x 10 mm
53 x 16 x 10 mm
76 x 33 x 25 mm
103 x 16 x 10 mm
Kapacitet (metrisk):
2 ml
3 ml
10 ml
40 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Kapacitet (metrisk) unitSize
15406295 29 x 16 x 10 mm 2 ml Hver
15416295 53 x 16 x 10 mm 3 ml Hver
15426295 103 x 16 x 10 mm 10 ml Hver
15486345 76 x 33 x 25 mm 40 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15406295 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 039026.KT
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Tilbyder høj renhed, korrosionsbestandighed, termisk stabilitet og en struktur, der er uigennemtrængelig for både gasser og væsker
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Modstandsdygtighed over for alle våde nedbrydningsmidler og slibende slid
  • Ingen hukommelseseffekter eller kontaminering af analytiske prøver
  • Stabilitet over for sure og alkaliske smelter
  • Ingen befugtningseffekt af metalsmeltninger
  • Modstand mod termisk stød giver hurtige opvarmnings- og afkølingstider
  • God elektrisk ledningsevne
  • Anvendes i beholdere til materialeteknologi med ultrahøj renhed, såsom halvlederforbindelser og krystaldyrkning, såsom doterede halogenidkrystaller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Glasagtig kulstof båd
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Dimensioner (L x B x H) 29 x 16 x 10 mm
Højde (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) 29 mm
Bredde (metrisk) 16 mm