Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glassyet kulstofbæger
Artikelnummer. 15476285
Kapacitet (metrisk):
100 mL
400 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15476285
Brand: Thermo Scientific Chemicals 039023.KT
Kun null tilbage
Glasagtig kulstof giver høj renhed, korrosionsbestandighed, termisk stabilitet og en struktur, der er uigennemtrængelig for både gasser og væsker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Udsat for en højtemperatur varmebehandling, som giver særlige materialeegenskaber, herunder væsentligt forbedret korrosionsbestandighed og styrke.
Glasagtig carbon tilbyder:
  • Modstandsdygtighed over for alle våde nedbrydningsmidler
  • Ingen hukommelseseffekter (ukontrolleret adsorption og frigivelse af fremmede elementer)
  • Ingen kontaminering af analytiske prøver
  • Stabilitet over for sure og alkaliske smelter
  • Ingen befugtningseffekt af metalsmeltninger
  • God modstand mod termisk stød giver hurtige opvarmnings- og afkølingstider
  • Modstandsdygtig over for slibende slid
  • God elektrisk ledningsevne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 54 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Glasagtig kulstof
Højde (metrisk) 70 mm
Mængde Hver
Type Bægerglas