Få mere at vide
Labconco™ Glasvaskeindsats
Shop alle Labconco Corporation produkter
Stil:
24 Pipetteindsats
48-pin indsats
5 Spindel Spray Arm
6 Pipetteindsats
Bakkeindsats
Bulk rørindsats
Gradueret cylinderindsats
Holder Top-Culture Tube Indsatser
Hætteglasindsats 12 mm x 32 mm
Hætteglasindsats 15 mm x 45 mm
Kulturrørindsats 10-12 mm
Kulturrørindsats 15-18 mm
Kulturrørindsats 20-24 mm
Mesh kurv
Reagensglasholder 10-13 mm
Reagensglasholder 14-20 mm
Reagensglasholder 20-25 mm
Reagensglasspindelkonverteringssæt
Redskabsholder
Redskabskurv med låg
Sprøjtedyse
Til brug med (udstyr):
Labconco Øvre eller nedre spindelstativ
Labconco Øvre eller nedre standard- eller spindelstativ
Labconco Øvre eller nedre standardreol
Labconco Nedre spindelstativ
Labconco Nedre standard- eller spindelstativ
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Reoler og tilbehør til brug med Labconco FlaskScrubber , SteamScrubber , FlaskScrubber Vantage Glasvasker.
- Bakkeindsats (15-352-000) til pander, instrumentbakker, multifunktionsbakker og andre lavvandede beholdere. Kapacitet: 5 bakker. Rustfrit stål. Til brug i Labconco Nedre standard- eller spindelstativ.
- Redskabskurv med låg (15-352-001) til diverse laboratorieartikler såsom propper, spatler og andre små letvægtsgenstande. Type 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Øvre eller nedre, standard- eller spindelstativ.
- Mesh kurv (15-352-002) er en fuld stativindsats, åben netkurv, der kan bruges til en række forskellige redskaber og løst laboratorieudstyr. Type 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Øvre eller nedre standardreol.
- Bulk rørindsats (15-352-003) hurtig-loading design kan rumme op til 600 hver 13 mm rør eller 244 hver 20 mm rør. Fordeler holder rørene sikkert under vaskecyklussen. Til brug i Labconco Øvre eller nedre, standard- eller spindelstativ.
- Kulturrørindsats 10-12 mm (15-352-004) med Top er designet til at holde 10-12 mm OD-rør. Holdertop medfølger. Type 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Øvre eller nedre, standard- eller spindelstativ.
- Kulturrørindsats 15-18 mm (15-352-005) er designet til at holde 15-18 mm OD-rør. Type 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Øvre eller nedre, standard- eller spindelstativ.
- Kulturrørindsats 20-24 mm (15-352-006) er designet til at holde 20-24 mm OD-rør. Type 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Nedre standard- eller spindelstativ.
- Holder Top (15-352-007) fastgør dyrkningsrør, der er fyldt i kulturrørindsatser. Type 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Øvre eller nedre, standard- eller spindelstativ. En er kun inkluderet med hver kulturrørindsats 10-12 mm størrelse.
- 48-pin indsats (15-352-008) holder sikkert mindre volumen bredmundet labware. Type 304 rustfrit stål med silikonespidser for at forhindre ridser. Til brug i Labconco Øvre eller nedre, standard- eller spindelstativ. 10-pin og 32-pin indsatser også tilgængelige.
- Gradueret cylinderindsats (15-352-009) kan rumme op til 3 graduerede cylindre. Inkluderer 3 fulddækkende spraydyser for maksimal rengøring. Kræver Labconco Nedre spindelstativ (medfølger ikke). Op til 2 indsatser pr. stativ. Type 304 rustfrit stål.
- Fulddækkende sprøjtedyse (15-352-010) distribuerer vand for at maksimere rengøringsvenligheden af labware med bred mund. Erstatter standard spindel i Labconco Øvre eller nedre spindelstativ (medfølger ikke). Indeholder 1 spraydyse og 1 spindel.
- Reagensglasholder 10-13 mm (15-352-011) rummer reagensglas med 10-13 mm OD. To kan stables for at øge kapaciteten. Stablede holdere kan ikke rumme et øvre stativ i vaskemaskinen. Type 304 rustfrit stål. Kræver Labconco 4575300 Konverteringssæt& Nedre spindelstativ (medfølger ikke).
- Reagensglasholder 14-20 mm (15-352-012) rummer reagensglas med 14-20 mm OD. To kan stables for at øge kapaciteten. Stablede holdere kan ikke rumme en øvre stativ i vaskemaskinen. Type 304 rustfrit stål. Kræver Labconco 4575300 Konverteringssæt& Nedre spindelstativ (medfølger ikke).
- Reagensglasholder 20-25 mm (15-352-013) rummer reagensglas med 20-25 mm OD. To kan stables for at øge kapaciteten. Stablede holdere kan ikke rumme en øvre stativ i vaskemaskinen. Type 304 rustfrit stål. Kræver Labconco 4575300 Konverteringssæt& Nedre spindelstativ (medfølger ikke).
- Redskabsholder (15-352-014) til spatler, skeer, skeer og andre diverse redskaber. Redskaber passer ind i 6 rummelige rum. Til brug i Labconco Øvre eller nedre standard- eller spindelstativ.
- Reagensglasspindelkonverteringssæt (15-352-015) inkluderer 6 spindelrækker med 8 spindler pr. række og en støttende base. Kræver reagensglasholderindsats 4574700, 4574800 eller 4574900. Til brug i Labconco Nedre spindelstativ.
- 24 Pipetteindsats (15-352-016) holder sikkert op til 24 pipetter lodret for at rense og tørre pipetter. Fremstillet af 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Nedre spindelstativ.
- 6 Pipetteindsats (15-352-017) holder sikkert op til 6 pipetter lodret for at rense og tørre pipetter. Fremstillet af 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Nedre spindelstativ.
- Hætteglasindsats 12 mm x 32 mm (15-352-018) holder sikkert op til 48 12 x 32 mm hætteglas under vask. Inkluderer holderlåg med håndtag, støtteholder& 6 spindelarme. Kan bruge op til 2 pr. spindelstativ. Type 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Nedre spindelstativ.
- Hætteglasindsats 15 mm x 45 mm (15-352-019) holder sikkert op til 48 15 x 45 mm hætteglas under vask. Inkluderer holderlåg med håndtag, støtteholder& 6 spindelarme. Kan bruge op til 2 pr. spindelstativ. Type 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Nedre spindelstativ.
- Udskiftelig 5-spindler sprayarm (15-352-040) har 5 spindler med direkte indsprøjtning til rengøring af små smalhalsede laboratorieartikler. Kan bruges i Labconco Øvre eller nedre spindelstativ.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Produkttype | Indsæt |
| Holder | 5 bakker |
| Stil | Bakkeindsats |
| Til brug med (udstyr) | Labconco Nedre standard- eller spindelstativ |
| Dybde (engelsk) | 18 tommer |
| Dybde (metrisk) | 45.7 cm |
| Højde (engelsk) | 9,3'' |
| Højde (metrisk) | 23.6 cm |
| Længde (engelsk) | 18 tommer |
| Vis mere |