Få mere at vide
Labconco™ Glasvaskeindsats
Artikelnummer. 17142342 Shop alle Labconco Corporation produkter
Stil:
24 Pipetteindsats
48-pin indsats
5 Spindel Spray Arm
6 Pipetteindsats
Bakkeindsats
Bulk rørindsats
Gradueret cylinderindsats
Holder Top-Culture Tube Indsatser
Hætteglasindsats 12 mm x 32 mm
Hætteglasindsats 15 mm x 45 mm
Kulturrørindsats 10-12 mm
Kulturrørindsats 15-18 mm
Kulturrørindsats 20-24 mm
Mesh kurv
Reagensglasholder 10-13 mm
Reagensglasholder 14-20 mm
Reagensglasholder 20-25 mm
Reagensglasspindelkonverteringssæt
Redskabsholder
Redskabskurv med låg
Sprøjtedyse
Til brug med (udstyr):
Labconco Øvre eller nedre spindelstativ
Labconco Øvre eller nedre standard- eller spindelstativ
Labconco Øvre eller nedre standardreol
Labconco Nedre spindelstativ
Labconco Nedre standard- eller spindelstativ
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17142342
Brand: Labconco™ 4575300
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indsatser, stativer og andet tilbehør til brug med Labconco Glasskiver med CleanWorks OS.
Reoler og tilbehør til brug med Labconco FlaskScrubber , SteamScrubber , FlaskScrubber Vantage Glasvasker.
  • Bakkeindsats (15-352-000) til pander, instrumentbakker, multifunktionsbakker og andre lavvandede beholdere. Kapacitet: 5 bakker. Rustfrit stål. Til brug i Labconco Nedre standard- eller spindelstativ.
  • Redskabskurv med låg (15-352-001) til diverse laboratorieartikler såsom propper, spatler og andre små letvægtsgenstande. Type 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Øvre eller nedre, standard- eller spindelstativ.
  • Mesh kurv (15-352-002) er en fuld stativindsats, åben netkurv, der kan bruges til en række forskellige redskaber og løst laboratorieudstyr. Type 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Øvre eller nedre standardreol.
  • Bulk rørindsats (15-352-003) hurtig-loading design kan rumme op til 600 hver 13 mm rør eller 244 hver 20 mm rør. Fordeler holder rørene sikkert under vaskecyklussen. Til brug i Labconco Øvre eller nedre, standard- eller spindelstativ.
  • Kulturrørindsats 10-12 mm (15-352-004) med Top er designet til at holde 10-12 mm OD-rør. Holdertop medfølger. Type 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Øvre eller nedre, standard- eller spindelstativ.
  • Kulturrørindsats 15-18 mm (15-352-005) er designet til at holde 15-18 mm OD-rør. Type 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Øvre eller nedre, standard- eller spindelstativ.
  • Kulturrørindsats 20-24 mm (15-352-006) er designet til at holde 20-24 mm OD-rør. Type 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Nedre standard- eller spindelstativ.
  • Holder Top (15-352-007) fastgør dyrkningsrør, der er fyldt i kulturrørindsatser. Type 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Øvre eller nedre, standard- eller spindelstativ. En er kun inkluderet med hver kulturrørindsats 10-12 mm størrelse.
  • 48-pin indsats (15-352-008) holder sikkert mindre volumen bredmundet labware. Type 304 rustfrit stål med silikonespidser for at forhindre ridser. Til brug i Labconco Øvre eller nedre, standard- eller spindelstativ. 10-pin og 32-pin indsatser også tilgængelige.
  • Gradueret cylinderindsats (15-352-009) kan rumme op til 3 graduerede cylindre. Inkluderer 3 fulddækkende spraydyser for maksimal rengøring. Kræver Labconco Nedre spindelstativ (medfølger ikke). Op til 2 indsatser pr. stativ. Type 304 rustfrit stål.
  • Fulddækkende sprøjtedyse (15-352-010) distribuerer vand for at maksimere rengøringsvenligheden af labware med bred mund. Erstatter standard spindel i Labconco Øvre eller nedre spindelstativ (medfølger ikke). Indeholder 1 spraydyse og 1 spindel.
  • Reagensglasholder 10-13 mm (15-352-011) rummer reagensglas med 10-13 mm OD. To kan stables for at øge kapaciteten. Stablede holdere kan ikke rumme et øvre stativ i vaskemaskinen. Type 304 rustfrit stål. Kræver Labconco 4575300 Konverteringssæt& Nedre spindelstativ (medfølger ikke).
  • Reagensglasholder 14-20 mm (15-352-012) rummer reagensglas med 14-20 mm OD. To kan stables for at øge kapaciteten. Stablede holdere kan ikke rumme en øvre stativ i vaskemaskinen. Type 304 rustfrit stål. Kræver Labconco 4575300 Konverteringssæt& Nedre spindelstativ (medfølger ikke).
  • Reagensglasholder 20-25 mm (15-352-013) rummer reagensglas med 20-25 mm OD. To kan stables for at øge kapaciteten. Stablede holdere kan ikke rumme en øvre stativ i vaskemaskinen. Type 304 rustfrit stål. Kræver Labconco 4575300 Konverteringssæt& Nedre spindelstativ (medfølger ikke).
  • Redskabsholder (15-352-014) til spatler, skeer, skeer og andre diverse redskaber. Redskaber passer ind i 6 rummelige rum. Til brug i Labconco Øvre eller nedre standard- eller spindelstativ.
  • Reagensglasspindelkonverteringssæt (15-352-015) inkluderer 6 spindelrækker med 8 spindler pr. række og en støttende base. Kræver reagensglasholderindsats 4574700, 4574800 eller 4574900. Til brug i Labconco Nedre spindelstativ.
  • 24 Pipetteindsats (15-352-016) holder sikkert op til 24 pipetter lodret for at rense og tørre pipetter. Fremstillet af 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Nedre spindelstativ.
  • 6 Pipetteindsats (15-352-017) holder sikkert op til 6 pipetter lodret for at rense og tørre pipetter. Fremstillet af 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Nedre spindelstativ.
  • Hætteglasindsats 12 mm x 32 mm (15-352-018) holder sikkert op til 48 12 x 32 mm hætteglas under vask. Inkluderer holderlåg med håndtag, støtteholder& 6 spindelarme. Kan bruge op til 2 pr. spindelstativ. Type 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Nedre spindelstativ.
  • Hætteglasindsats 15 mm x 45 mm (15-352-019) holder sikkert op til 48 15 x 45 mm hætteglas under vask. Inkluderer holderlåg med håndtag, støtteholder& 6 spindelarme. Kan bruge op til 2 pr. spindelstativ. Type 304 rustfrit stål. Til brug i Labconco Nedre spindelstativ.
  • Udskiftelig 5-spindler sprayarm (15-352-040) har 5 spindler med direkte indsprøjtning til rengøring af små smalhalsede laboratorieartikler. Kan bruges i Labconco Øvre eller nedre spindelstativ.
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Indsæt
Stil Reagensglasspindelkonverteringssæt
Til brug med (udstyr) Labconco Nedre spindelstativ
Dybde (engelsk) 18,5 tommer
Dybde (metrisk) 47.0 cm
Højde (engelsk) 2,3 tommer.
Højde (metrisk) 5.8 cm
Længde (engelsk) 18,5 tommer
Længde (metrisk) 47.0 cm
Bredde (engelsk) 7.2 tommer
Bredde (metrisk) 18.3 cm
Vægt (engelsk) Forsendelse 8 lb.
Vægt (metrisk) forsendelse 3.6 kg
Mængde 1/stk.