Få mere at vide
Heidolph™ Glassæt - Vertikal kondensator med ventil (tilbageløbsdestillation)
Artikelnummer. 10657812 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Materiale (coating):
Gennemsigtig plast
Ubelagt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (coating) Pakningsstørrelse
10657812 Gennemsigtig plast Hver
10055741 Ubelagt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10657812 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5130061000
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Vertikal kondensator, midterstykke med ventil til tilbagesvalingsdestillation
  • Glassæt med en gennemsigtig plastbelægning er velegnet til et temperaturområde op til max. 80 ™C
  • Glassæt indeholder (1) 1000 ml fordampningskolbe og (1) 1000 ml modtagekolbe
  • Fordampningskolber og damprør leveres med en standard NS 29/32 samlingsstørrelse, men fås også med NS 24/29
  • Ventilationshætte uden jordforbindelser for nem håndtering og fedtfri drift medfølger
  • En udluftningsventil med genopfyldningsfunktion fås som ekstraudstyr
  • Ikke egnet til det automatiske destillationsprogram Dynamic AUTO nøjagtig på Hei-VAP Ekspert/Ultimate Control modeller
  • Fås også efter anmodning: glassæt til Soxhlet udsugning og nedadgående kondensatorsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glas
Type Glassæt
Til brug med (udstyr) Rotationsfordampere
Inkluderer Glassæt G6B - Lodret kondensator i midten med ventil (tilbageløbsdestillation), 1000 mL fordampningskolbe og 1000 mL modtagekolbe med gennemsigtig plastbelægning
Materiale (coating) Gennemsigtig plast
Volumen (metrisk) 1000 mL