Få mere at vide
Heidolph™ Glassæt - Vertikal kondensator med ventil (tilbageløbsdestillation)
Shop alle Heidolph Instruments produkterBeskrivelse
- Glassæt med en gennemsigtig plastbelægning er velegnet til et temperaturområde op til max. 80 ™C
- Glassæt indeholder (1) 1000 ml fordampningskolbe og (1) 1000 ml modtagekolbe
- Fordampningskolber og damprør leveres med en standard NS 29/32 samlingsstørrelse, men fås også med NS 24/29
- Ventilationshætte uden jordforbindelser for nem håndtering og fedtfri drift medfølger
- En udluftningsventil med genopfyldningsfunktion fås som ekstraudstyr
- Ikke egnet til det automatiske destillationsprogram Dynamic AUTO nøjagtig på Hei-VAP Ekspert/Ultimate Control modeller
- Fås også efter anmodning: glassæt til Soxhlet udsugning og nedadgående kondensatorsystem
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Glas |
| Type | Glassæt |
| Til brug med (udstyr) | Rotationsfordampere |
| Inkluderer | Glassæt G6 - Lodret kondensator i midten med ventil (tilbageløbsdestillation), 1000 mL fordampningskolbe og 1000 mL modtagekolbe |
| Materiale (coating) | Ubelagt |
| Volumen (metrisk) | 1000 mL |