Få mere at vide
Heidolph™ Glassæt - Vertikal kondensator (standard destillation)
Artikelnummer. 10219271 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
10219271 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10219271 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5130031000
Forventet forsendelse: 21-10-2026
Vertikal kondensator til alle standarddestillationer er muligheden med det mindste pladsbehov
  • Glassæt med en gennemsigtig plastbelægning er velegnet til et temperaturområde op til max. 80 ™C
  • Glassæt indeholder (1) 1000 ml fordampningskolbe og (1) 1000 ml modtagekolbe
  • Fordampningskolber og damprør leveres med en standard NS 29/32 samlingsstørrelse, men fås også med NS 24/29
  • Ventilationshætte uden jordforbindelser for nem håndtering og fedtfri drift medfølger
  • En udluftningsventil med genopfyldningsfunktion fås som ekstraudstyr
  • Ikke egnet til det automatiske destillationsprogram Dynamic AUTO nøjagtig på Hei-VAP Ekspert/Ultimate Control modeller
  • Fås også efter anmodning: glassæt til Soxhlet udsugning og nedadgående kondensatorsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glas
Type Glassæt
Til brug med (udstyr) Rotationsfordampere
Inkluderer Glassæt G3B - Vertikal kondensator (alle standarddestillationer), 1000 mL fordampningskolbe og 1000 mL modtagekolbe med gennemsigtig plastbelægning
Materiale (coating) Gennemsigtig plast
Volumen (metrisk) 1000 ml