Få mere at vide
Heidolph™ Glassæt - Tøriskondensator (lavtkogende opløsningsmidler)
Artikelnummer. 10690303 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1000 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10690303 1000 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 10690303 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5130050000
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tøris-kondensator til lavtkogende opløsningsmidler
  • Glassæt indeholder (1) 1000 ml fordampningskolbe og (1) 1000 ml modtagekolbe
  • Fordampningskolber og damprør leveres med en standard NS 29/32 samlingsstørrelse, men fås også med NS 24/29
  • Ventilationshætte uden jordforbindelser for nem håndtering og fedtfri drift medfølger
  • En udluftningsventil med genopfyldningsfunktion fås som ekstraudstyr
  • Ikke egnet til det automatiske destillationsprogram Dynamic AUTO nøjagtig på Hei-VAP Ekspert/Ultimate Control modeller
  • Fås også efter anmodning: glassæt til Soxhlet udsugning og nedadgående kondensatorsystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Glas
Type Glassæt
Til brug med (udstyr) Rotationsfordampere
Inkluderer Glassæt G5 - Tøris-kondensator (lavtkogende opløsningsmidler), 1000 mL fordampningskolbe og 1000 mL modtagekolbe
Materiale (coating) Ubelagt
Volumen (metrisk) 1000 ml