Få mere at vide
Labconco™ Glashætter til RapidVap™ Fordampningssystemer
Artikelnummer. 17214236 Shop alle Labconco Corporation produkter
Skift visning
Materiale:
PTFE
Artikelnummer. Materiale
17214236 PTFE
1 options
Artikelnummer. 17214236 Leverandør Labconco™ Leverandørnr. 7925408
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Anbringelse af glashætter over prøverørene forhindrer kontaminering og forhindrer fugt i at kondensere i opløsningsmidler med lavt kogepunkt.
Til brug med RapidVap borosilikatglasrør. Placering af hætter på rør hjælper med at forhindre krydskontaminering og fugt i at kondensere, når der bruges opløsningsmidler med lavt kogepunkt. Brugen af hætter øger den samlede fordampningstid med 10 til 80 procent. Hætter fås i polyethylen eller PTFE. Otte polyethylenglashætter er inkluderet med hver RapidVap N2 fordampningssystem.
Tekniske data
Materiale PTFE
Type Hætte af glas
Til brug med (udstyr) 600mL glasrør af RapidVap™ fordampningssystem
Volumen (metrisk) 600 mL
Vægt (engelsk) 0.5 lb.
Vægt (metrisk) 0.2 kg