Få mere at vide
Cole-Parmer™ Glassine vejepapirer
Artikelnummer. p-8003977 Shop alle Cole-Parmer produkter
Dimensioner (L x B):
102 x 102 mm
152 x 152 mm
7,6 x 7,6 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 11855212
Brand: Cole-Parmer™ 0133802
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sørg for fuldstændig prøveoverførsel med glassine-vejepapir. Cole Parmer™ Glassine vejepapir er fugtbestandigt og ikke-absorberende med en glat glasinsk overflade.
  • Hold balancegryder rene
  • Engangs
  • Fås i tre størrelser
Tekniske data
Til brug med (applikation) Hold balancegryder rene
Dimensioner (L x B) 102 x 102 mm
Længde (engelsk) 4 tommer
Længde (metrisk) 10.2 cm
Materiale Paper (Papir)
Mængde 500/Pk.
Bredde (engelsk) 4 tommer
Bredde (metrisk) 10.2 cm
Produkttype Vejepapir
Form Firkant