Få mere at vide
Cole-Parmer™ Glassine vejepapirer
Shop alle Cole-Parmer produkter
Dimensioner (L x B):
102 x 102 mm
152 x 152 mm
7,6 x 7,6 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
Sørg for fuldstændig prøveoverførsel med glassine-vejepapir. Cole Parmer™ Glassine vejepapir er fugtbestandigt og ikke-absorberende med en glat glasinsk overflade.
- Hold balancegryder rene
- Engangs
- Fås i tre størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Hold balancegryder rene |
| Dimensioner (L x B) | 7,6 x 7,6 cm |
| Engangs | Engangsbrug |
| Længde (engelsk) | 3 tommer |
| Længde (metrisk) | 7.6 cm |
| Materiale | Paper (Papir) |
| Bredde (engelsk) | 3 tommer |
| Bredde (metrisk) | 7.6 cm |
| Produkttype | Vejepapir |
| Form | Firkant |