Få mere at vide
Karl Hecht™ Assistent™ Glasuld
Artikelnummer. 10155231
Skift visning
Vægt (metrisk):
1 kg
Artikelnummer. Vægt (metrisk)
10155231 1 kg
1 options
Artikelnummer. 10155231 Leverandør Karl Hecht™ Leverandørnr. 41408003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    343.00 DKK
    245.06 DKK / 1kg
    Spare 97.94 DKK
    28% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Opfanger selv ekstremt små partikler under filtrering. Karl Hecht™ Assistent™ Glasuld er blødt, stærkt og superfint.
  • Velegnet til filtrering
  • Hvid i farven
  • Ideel til generelle laboratorie- og industrielle applikationer
Tekniske data
Vægt (metrisk) 1 kg