Få mere at vide
Hecht Karl™ Reagensflaske med bred mund af glas
Artikelnummer. 10093751
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10093751 100 mL
1 options
Artikelnummer. 10093751 Leverandør Hecht Karl™ Leverandørnr. 41311012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.70 DKK
    53.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.81 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Bemærk: Glasprop har riller, som vist på billede 2 og 3 ovenfor.
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Klar
Materiale Glas
Lukketype Glasprop