Få mere at vide
Cole-Parmer™ Glas veje mikrotragte
Artikelnummer. 11795308 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Materiale:
Borosilikatglas
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
11795308 Borosilikatglas Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11795308 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3470000
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Sørg for fuldstændig prøveoverførsel til målekolber med disse genanvendelige borosilikatglas-vejetragte. Cole-Parmer™ Glasvejemikrotragte er flade på den ene side, så du kan indstille dem på en vægt.
Mikrotragten er dimensioneret til at passe til mikrobrøndsplader.
Tekniske data
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (applikation) Prøveoverførsel til volumetriske kolber
Produkttype Vejetragt