Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber med NS-slibning
Beskrivelse
- Med NS grund, blå graduering
- Uden prop
- Acc. til DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchinformation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Grænse for fejl | ±0,1 ml |
| Standard konusled | 12/21 NS Standard Ground |
| Tolerance | ±0,1 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |