Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber med NS-slibning
Beskrivelse
- Med NS grund, blå graduering
- Uden prop
- Acc. til DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchinformation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 570 mm |
| Grænse for fejl | ±2 ml |
| Standard konusled | 45/40 NS Standard Ground |
| Tolerance | ±2 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |