Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A USP Målekolber
Artikelnummer. 10691594
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 10691594
Brand: Hirschmann™ 282018627
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver mulighed for præcis, sikker væskemåling og håndtering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A USP Volumetriske kolber er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør og fås med et Batch Certificate of Performance, et Individual USP-Certificate of Performance og et DAkkS-Certificate.
  • Blå graduering
  • Med dateret batch-identifikation
  • Med NS-slebet og polyethylenprop
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP
Lukningsmateriale Polyethylen
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 220 mm
Grænse for fejl ±0,12 ml
Tolerance ±0,12 ml
Uddannet Ja
Klasse EN