Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A USP Målekolber
Artikelnummer. 10528543
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10528543 100 mL Pakke med 2
10027982 10 mL Pakke med 2
10067602 1000 mL -
10027652 2000 mL -
10211253 200 mL Pakke med 2
10567963 20 mL -
10691594 250 mL -
10343073 25 mL -
10201013 5 mL -
10189092 50 mL Pakke med 2
10414483 500 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10528543 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 282018027
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver mulighed for præcis, sikker væskemåling og håndtering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A USP Volumetriske kolber er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør og fås med et Batch Certificate of Performance, et Individual USP-Certificate of Performance og et DAkkS-Certificate.
  • Blå graduering
  • Med dateret batch-identifikation
  • Med NS-slebet og polyethylenprop
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP
Lukningsmateriale Polyethylen
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 170 mm
Grænse for fejl ±0,08 ml
Tolerance ±0,08 ml
Uddannet Ja
Klasse EN