Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A USP Målekolber
Artikelnummer. 10343073
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10343073 25 mL -
10528543 100 mL Pakke med 2
10027982 10 mL Pakke med 2
10067602 1000 mL -
10027652 2000 mL -
10211253 200 mL Pakke med 2
10567963 20 mL -
10691594 250 mL -
10201013 5 mL -
10189092 50 mL Pakke med 2
10414483 500 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 10343073 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 282017027
Only null left
Add to basket
Add to basket
Giver mulighed for præcis, sikker væskemåling og håndtering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A USP Volumetriske kolber er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør og fås med et Batch Certificate of Performance, et Individual USP-Certificate of Performance og et DAkkS-Certificate.
  • Blå graduering
  • Med dateret batch-identifikation
  • Med NS-slebet og polyethylenprop
Specifications
Certificeringer/compliance USP
Lukningsmateriale Polyethylen
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 110 mm
Grænse for fejl ±0,03 ml
Tolerance ±0,03 ml
Uddannet Ja
Klasse EN