Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A USP Målekolber
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Blå graduering
- Med dateret batch-identifikation
- Med NS-slebet og polyethylenprop
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | USP |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 70 mm |
| Grænse for fejl | ±0,02 ml |
| Tolerance | ±0,02 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |