Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber med hul glasprop
Artikelnummer. 11720984
50 mL, 14/23 NS Standard Ground, Pakke med 2
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Standard konusled:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
14/23 NS Standard Ground
19/26 NS Standard Ground
19/32 NS Standard Ground
24/29 NS Standard Ground
29/32 NS Standard Ground
34/35 NS Standard Ground
45/40 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11720984
Brand: Hirschmann™ 2820278
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver mulighed for præcis, sikker væskemåling og håndtering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A volumetriske kolber med hul glasprop er fremstillet af holdbart DURAN™ glasrør.
  • Med NS-slebet, hul glasprop
  • Med blå plet graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Glas
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 140 mm
Grænse for fejl ±0,08 ml
Standard konusled 14/23 NS Standard Ground
Tolerance ±0,08 ml
Uddannet Ja
Klasse EN
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hirschmann™ Klasse A målekolber med hul glasprop >