Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber med kant
Artikelnummer. 11798061
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 11798061
Brand: Hirschmann™ 2800190
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver mulighed for præcis, sikker væskemåling og håndtering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A volumetriske kolber med kant er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Med blå graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Specifications
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 260 mm
Grænse for fejl ±0,25 ml
Tolerance ±0,25 ml
Uddannet Ja
Klasse EN