Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber med kant
Artikelnummer. 11758061
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11758061 50 mL Pakke med 2
10767081 10 L Hver
10711181 1000 mL Hver
11768061 100 mL Pakke med 2
11708051 10 mL Pakke med 2
11778061 200 mL Pakke med 2
10084720 2000 mL -
11718051 20 mL Pakke med 2
11788061 250 mL Pakke med 2
11728051 25 mL Pakke med 2
11798061 500 mL Pakke med 2
10430041 5 L Hver
11772412 5 mL Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11758061 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2800175
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver mulighed for præcis, sikker væskemåling og håndtering i laboratoriet. Hirschmann Instruments™ Klasse A volumetriske kolber med kant er fremstillet af slidstærkt DURAN™ glasrør.
  • Med blå graduering
  • Acc. til DIN EN ISO 1042
  • Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
  • Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 140 mm
Grænse for fejl ±0,06 ml
Tolerance ±0,06 ml
Uddannet Ja
Klasse EN