Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber med kant
Description
- Med blå graduering
- Acc. til DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 570 mm |
| Grænse for fejl | ±2 ml |
| Tolerance | ±2 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |