Få mere at vide
Hirschmann™ Klasse A målekolber med kant
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
10 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Beskrivelse
- Med blå graduering
- Acc. til DIN EN ISO 1042
- Korrosionsfri og modstandsdygtig over for termisk stød
- Overensstemmelsescertificeret, med dateret batchidentifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 370 mm |
| Grænse for fejl | ±0,6 ml |
| Tolerance | ±0,6 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |