Få mere at vide
Karl Hecht™ Glasflasker med plastik Snap-Cap
Artikelnummer. p-7147874
Volumen (metrisk):
∼25 ml
∼50 ml
Artikelnummer. 10509398
Brand: Karl Hecht™ 42785016
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en minimum ordremængde på 1 æske.
  • Flad bund
  • Med rullet fælg
  • Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Lukningsfarve Neutral
Oversigt Valset fælg
Diameter (metrisk) Indvendig Ca. 30 mm
Materiale Glas
Volumen (metrisk) ∼25 ml
Lukningsmateriale Plast
Lukketype Snap Cap
Mængde 200/Pk.