Få mere at vide
Karl Hecht™ Glasflasker med plastik Snap-Cap
Volumen (metrisk):
∼25 ml
∼50 ml
Beskrivelse
- Flad bund
- Med rullet fælg
- Fås i en række kapaciteter
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Neutral |
| Oversigt | Valset fælg |
| Diameter (metrisk) Indvendig | Ca. 30 mm |
| Materiale | Glas |
| Volumen (metrisk) | ∼50 ml |
| Lukningsmateriale | Plast |
| Lukketype | Snap Cap |
| Mængde | 200/Pk. |