Få mere at vide
Fisherbrand™ Glasbeholder til PTFE-vævssliber
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Længde (metrisk):
120 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 hver |
| Størrelse | Borestørrelse: 19 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Materiale | Glas |
| Produkttype | Vævskværn Homogenizer |
| Til brug med (applikation) | Reduktion af partikelstørrelse |
| Til brug med (udstyr) | Vævssliber/homogenisator, PTFE almindeligt eller takket stempel |
| Længde (metrisk) | 155 mm |