Få mere at vide
Fisherbrand™ Glasbeholder til PTFE-vævssliber
Artikelnummer. 10669922 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Længde (metrisk):
120 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Længde (metrisk) unitSize
10669922 30 ml 175 mm Hver
10075911 2 ml 120 mm Hver
10299651 5 ml 135 mm Hver
10768992 15 ml 155 mm Hver
10331592 50 ml 195 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10669922
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med stempelhoved til homogenisering af vævsmateriale. Glasbeholderen til PTFE-vævskværn er lavet af borosilikatglas.
  • Præcisionsborosilikatglas
  • Ultraren - ingen forurening
  • Standardafstand 0,15 til 0,25 mm
  • De angivne mængder er arbejdsvolumener med stemplet på plads
Tekniske data
Mængde 1 hver
Størrelse Borestørrelse: 25 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Materiale Glas
Produkttype Vævskværn Homogenizer
Til brug med (applikation) Reduktion af partikelstørrelse
Til brug med (udstyr) Vævssliber/homogenisator, PTFE almindeligt eller takket stempel
Længde (metrisk) 175 mm