Få mere at vide
Fisherbrand™ Glasbeholder til PTFE-vævssliber
Artikelnummer. 10331592 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
2 ml
5 ml
15 ml
30 ml
50 ml
Længde (metrisk):
120 mm
135 mm
155 mm
175 mm
195 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10331592
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges med stempelhoved til homogenisering af vævsmateriale. Glasbeholderen til PTFE-vævskværn er lavet af borosilikatglas.
  • Præcisionsborosilikatglas
  • Ultraren - ingen forurening
  • Standardafstand 0,15 til 0,25 mm
  • De angivne mængder er arbejdsvolumener med stemplet på plads
Tekniske data
Mængde 1 hver
Størrelse Borestørrelse: 32 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Materiale Glas
Produkttype Vævskværn Homogenizer
Til brug med (applikation) Reduktion af partikelstørrelse
Til brug med (udstyr) Vævssliber/homogenisator, PTFE almindeligt eller takket stempel
Længde (metrisk) 195 mm