Få mere at vide
Sartorius™ Filtratkolbe
Artikelnummer. 10161541 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10161541 1000 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10161541 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. 6983001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vakuumbestandig filtratkolbe til Sartorius™ Helt glas vakuumfilterholdersystem. Sartorius™ Filtratkolben er konstrueret af slidstærkt borosilikatglas 3.3.
  • Vakuum resistent
  • Kan bruges til at tilbageholde filtrat
  • En 6 mm bred, ikke-slebet glasrand, placeret over den slebne glashals på filtratkolben, forhindrer kontaminering af filtratet ved kontakt med det slebne glasområde (f.eks. med fedt), mens det hældes ud.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Til brug med (udstyr) Vakuumfilterholderenhed helt i glas