Få mere at vide
Poulten Selfe™ Glas Ubbelohde
Artikelnummer. 13191063
Skift visning
Størrelse:
1B
2B
3
3C
4
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
13191063 2B Hver
13161063 1B Hver
13101073 3 Hver
13111073 3C Hver
13131073 4 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13191063 Leverandør Poulten Selfe™ Leverandørnr. 1643/09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1665.00 DKK
    1396.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 268.81 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Velegnet til gennemsigtige væsker
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Velegnet til gennemsigtige væsker. Nominel totallængde 283 mm. Omtrentlig prøvestørrelse 18mL. Med UKAS certifikat for kalibrering.
Tekniske data
Produkttype Ubbelohde Viskosimeter
Viskositetsområde 100 til 500 cSt
Kalibreret Ja
Materiale Glas
Størrelse 2B