Få mere at vide
Poulten Selfe™ Glas Ubbelohde
Artikelnummer. 13161063
Størrelse:
1B
2B
3
3C
4
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13161063
Brand: Poulten Selfe™ 1643/06
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til gennemsigtige væsker
ASTM D445-IP71, ASTM D446. Velegnet til gennemsigtige væsker. Nominel totallængde 283 mm. Omtrentlig prøvestørrelse 18mL. Med UKAS certifikat for kalibrering.
Tekniske data
Produkttype Ubbelohde Viskosimeter
Viskositetsområde 10 til 50 cSt
Kalibreret Ja
Materiale Glas
Størrelse 1B