Få mere at vide
Poulten Selfe™ Glas U-rør omvendt flow viskosimeter
Artikelnummer. 13121043
Skift visning
Størrelse:
9
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
13121043 9 Hver
1 options
Artikelnummer. 13121043 Leverandør Poulten Selfe™ Leverandørnr. 1637/09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1760.00 DKK
    1672.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 87.66 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Velegnet viskosimeter til måling af transparente og uigennemsigtige væsker. Poulten Selfe™ Glas U-rør omvendt flow viskosimeter
  • Type BS/IP/RF
  • BS 188, ASTM D445-IP71, ASTM D2170, ISO 3104, ISO
  • Kræver lang påfyldningspipette
Tekniske data
Produkttype U-Tube Reverse Flow Viskosimeter
Viskositetsområde 6000 til 30.000 cSt
Kalibreret Ja
Oversigt Kinematisk viskositet: 6.000 til 30.000 mm 2 /s (cSt)
Materiale Glas
Størrelse 9
Volumen (metrisk) 12 - 25 mL