Få mere at vide
R&L Enterprises™ Glasskærere
Artikelnummer. 13045983 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Materiale:
Forniklet zink
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
13045983 Forniklet zink Hver
1 options
Artikelnummer. 13045983
Sikkerhed starter her: Spar op til 60 %
Brug rabatkode 28008
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver hurtig og nem skæring af glasrør i laboratoriet. R&L Enterprises™ Glasskærere er fremstillet af forniklet zinklegering.
  • Accepterer rør op til 30 mm i diameter
  • Alsidig brug i laboratoriet
Tekniske data
Produkttype Glasrørskærer
Materiale Forniklet zink
nr. pr. pakke 1 hv.