Få mere at vide
Kimble Chase™ Glass Tube for Potter-Elvehjem™ Tissue Grinder
Artikelnummer. 10652473
Kapacitet (metrisk):
8 ml
Størrelse (numerisk):
22
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10652473
Brand: Kimble Chase™ 8857520022
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Replacement Tube for Kimble™ Potter-Elvehjem™ Tissue Grinder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 8 ml
Materiale Glas, PTFE
Produkttype Rør
Til brug med (udstyr) For Potter-Elvehjem Vævssliber
Størrelse (numerisk) 22
Støber materiale PTFE