Få mere at vide
Usbeck Laborgeraete™ Glasrørsskærer
Artikelnummer. 10445031
Skift visning
Til brug med (applikation):
Skæring af glasrør op til 30 mm i diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
10445031 Skæring af glasrør op til 30 mm i diameter Hver
1 options
Artikelnummer. 10445031 Leverandør Usbeck Laborgeraete™ Leverandørnr. 5220
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
Konstrueret af trykstøbt zink med nikkelbelægning, er denne glasrørskærer bygget til at holde. Usbeck Laborgeraete™ Glasrørskærer er designet til at skære glasrør op til 30 mm i diameter.
  • Holdbar og effektiv
  • Trykstøbt zink
  • Fornikling
  • Hjul lavet af hårdt metal
  • Skærer glasrør op til 30 mm i diameter
Specifications
Produkttype Glasrørsskærer
Til brug med (applikation) Skæring af glasrør op til 30 mm i diameter
nr. pr. pakke 1 hv.
Vægt (metrisk) 68 g