Få mere at vide
Hirschmann™ Trapezformet volumetrisk glas med polyethylenprop
Beskrivelse
- Blå graduering
- Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
- Trapezformet
- Standard jord og PE prop
- Kalibreret til IN, DIN EN ISO 1042
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 90 mm |
| Grænse for fejl | ±0,04 ml |
| Standard konusled | 10/19 NS Standard Ground |
| Tolerance | ±0,04 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |