Få mere at vide
Hirschmann™ Trapezformet volumetrisk glas med polyethylenprop
Artikelnummer. 11706762
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
Standard konusled:
10/19 NS Standard Ground
12/21 NS Standard Ground
7/16 NS Standard Ground
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled Pakningsstørrelse
11706762 50 mL 12/21 NS Standard Ground Pakke med 2
11849112 10 mL 10/19 NS Standard Ground Pakke med 2
11776742 10 mL 7/16 NS Standard Ground Pakke med 2
11786752 20 mL 10/19 NS Standard Ground Pakke med 2
11796752 25 mL 10/19 NS Standard Ground Pakke med 2
11756742 2 mL 7/16 NS Standard Ground Pakke med 2
11856993 5 mL 10/19 NS Standard Ground Pakke med 2
11746742 50 pmol RNA pr. reaktion 7/16 NS Standard Ground Pakke med 2
11766742 5 mL 7/16 NS Standard Ground Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11706762 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2960175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    447.00 DKK
    394.68 DKK / Pakke med 2
    Spare 52.32 DKK
    11% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet i klasse A, DURAN™ glas
  • Blå graduering
  • Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
  • Trapezformet
  • Standard jord og PE prop
  • Kalibreret til IN, DIN EN ISO 1042
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polyethylen
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas, Duran Glas
Højde (metrisk) 140 mm
Grænse for fejl ±0,06 ml
Standard konusled 12/21 NS Standard Ground
Tolerance ±0,06 ml
Uddannet Ja
Klasse EN