Få mere at vide
Hirschmann™ Glas trapezformet volumetrisk kolbe klasse A med glasprop
Artikelnummer. p-8011847
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Standard konusled:
NS 10/19
NS 7/16
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 13147959
Brand: Hirschmann™ 2960253
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For volumetrisk nøjagtighed og præcision i væskehåndtering.
  • Klasse A
  • Fremstillet af &DURAN handel; borosilikatglas
  • Blå afgangstegn
  • Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
  • Trapezformet
  • Standard slebet og glasprop
  • Kalibreret til IN
  • Acc. til DIN EN ISO 1042
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Glas
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Duran Glas
Højde (metrisk) 70 mm
Grænse for fejl ±0,04 ml
Standard konusled NS 10/19
Tolerance ±0,04 ml
Uddannet Ja
Klasse EN