Få mere at vide
Hirschmann™ Glas trapezformet volumetrisk kolbe klasse A med glasprop
Artikelnummer. 11734116
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Standard konusled:
NS 10/19
NS 7/16
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 11734116
Brand: Hirschmann™ 2960252
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For volumetrisk nøjagtighed og præcision i væskehåndtering.
  • Klasse A
  • Fremstillet af &DURAN handel; borosilikatglas
  • Blå afgangstegn
  • Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
  • Trapezformet
  • Standard slebet og glasprop
  • Kalibreret til IN
  • Acc. til DIN EN ISO 1042
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Polyethylen
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Højde (metrisk) 70± 5 mm
Grænse for fejl ±0,025 ml
nr. pr. pakke 2/Pakke
Standard konusled NS 7/16
Tolerance ±0,025 ml
Skriveflade Blå emalje farve
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Klasse EN
Bund form Konisk
Lukkestørrelse NS 7/16