Få mere at vide
Hirschmann™ Glas trapezformet volumetrisk kolbe klasse A med glasprop
Artikelnummer. 11734106
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Standard konusled:
NS 10/19
NS 7/16
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled unitSize
11734106 2 mL NS 7/16 Pakke med 2
13147959 5 mL NS 10/19 -
11734116 5 mL NS 7/16 Pakke med 2
13157959 10 mL NS 10/19 -
11798094 10 mL NS 7/16 Pakke med 2
11724116 50 pmol RNA pr. reaktion NS 7/16 Pakke med 2
11708104 20 mL NS 10/19 Pakke med 2
11718104 25 mL NS 10/19 Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11734106 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 2960240
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For volumetrisk nøjagtighed og præcision i væskehåndtering.
  • Klasse A
  • Fremstillet af &DURAN handel; borosilikatglas
  • Blå afgangstegn
  • Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
  • Trapezformet
  • Standard slebet og glasprop
  • Kalibreret til IN
  • Acc. til DIN EN ISO 1042
Tekniske data
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 1042
Lukningsmateriale Glas
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Materiale Duran Glas
Højde (metrisk) 70 mm
Grænse for fejl ±0,025 ml
Standard konusled NS 7/16
Tolerance ±0,025 ml
Uddannet Ja
Klasse EN