Få mere at vide
Hirschmann™ Glas trapezformet volumetrisk kolbe klasse A med glasprop
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Standard konusled:
NS 10/19
NS 7/16
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Klasse A
- Fremstillet af &DURAN handel; borosilikatglas
- Blå afgangstegn
- Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
- Trapezformet
- Standard slebet og glasprop
- Kalibreret til IN
- Acc. til DIN EN ISO 1042
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Lukningsmateriale | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA pr. reaktion |
| Materiale | Duran Glas |
| Højde (metrisk) | 60 mm |
| Grænse for fejl | ±0,025 ml |
| Standard konusled | NS 7/16 |
| Tolerance | ±0,025 ml |
| Uddannet | Ja |
| Klasse | EN |