Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Glas TLC Plade
Artikelnummer. 15278078 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Mængde:
25 Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15278078 25 Pk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15278078 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 810123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1985.00 DKK
    1747.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 237.55 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-11-2026
TLC glasplader i forskellige pladestørrelser til mange forskellige anvendelser, SILGUR-25-C (kanalplade), Umodificeret silicagel (SiOH) med koncentreringszone (kiselgur, diatoméjord eller diatomit).
Tekniske data
Materiale Glas
Mængde 25 Pk.
Type TLC Plade
Fluorescerende indikator UV254
Til brug med (udstyr) 19 kanaler
Inkluderer Kanaler
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm