Få mere at vide
VEE GEE Glas termometer
Artikelnummer. 17891254 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-17,8 til +148,9 °C
-20 til +110 °C
-20 til +150 °C
-23,2 til +121 °C
-34,4 til +48,9 °C
-35 til +50 °C
-6,7 til +260 °C
Temperaturområde (engelsk):
-10 til +250 °F
-30 til +120 °F
-31 til +122 °F
-4 til +230 °F
-4 til +302 °F
0 til 300 °F
20 til 500 °F
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Nedsænkningslængde:
30,4 cm (12 tommer)
30,48 cm (12 tommer)
Til nedsænkningslinje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Temperaturområde (engelsk) Fordybelsestype Nedsænkningslængde
17891254 -34,4 til +48,9 °C -30 til +120 °F Delvis fordybelse Til nedsænkningslinje
17821224 -34,4 til +48,9 °C -30 til +120 °F Total fordybelse 30,48 cm (12 tommer)
17811224 -20 til +110 °C -4 til +230 °F Total fordybelse 30,48 cm (12 tommer)
17831224 -17,8 til +148,9 °C 0 til 300 °F Total fordybelse 30,48 cm (12 tommer)
17801224 -35 til +50 °C -31 til +122 °F Total fordybelse 30,48 cm (12 tommer)
17891214 -20 til +110 °C -4 til +230 °F Total fordybelse 30,4 cm (12 tommer)
17831194 -20 til +150 °C -4 til +302 °F Total fordybelse 30,48 cm (12 tommer)
17891224 -20 til +110 °C -4 til +230 °F Delvis fordybelse Til nedsænkningslinje
17881224 -17,8 til +148,9 °C 0 til 300 °F Delvis fordybelse Til nedsænkningslinje
17841224 -6,7 til +260 °C 20 til 500 °F Delvis fordybelse Til nedsænkningslinje
17871224 -35 til +50 °C -31 til +122 °F Delvis fordybelse Til nedsænkningslinje
17851224 -20 til +110 °C -4 til +230 °F Delvis fordybelse Til nedsænkningslinje
17821254 -20 til +150 °C -4 til +302 °F Delvis fordybelse Til nedsænkningslinje
17851234 -23,2 til +121 °C -10 til +250 °F Delvis fordybelse Til nedsænkningslinje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 17891254 Leverandør VEE GEE Leverandørnr. 80901
Det serielle glastermometer er et præcist instrument, der er velegnet til forskellige generelle applikationer i laboratorier, universiteter, mad og drikkevarer, miljø, spildevand og andre miljøer
  • Feature Safety Blue fill mod en hvid baggrund for nem læsning
  • Nøjagtighed er lig med én underafdeling
  • Nedsænkning: Total eller Delvis mulighed
Tekniske data
Flaske Fyld Sikkerhedsblå
Til brug med (applikation) Laboratorier, universiteter, mad/drikkevarer, miljø, spildevand og mange andre generelle applikationer
Fordybelsestype Delvis fordybelse
Længde (metrisk) 30.48 cm
Materiale Glas
Sondetype Fordybelse/generelt formål (tilspidset)
Termometer Fyld Sikkerhedsblå
Vægt (metrisk) 2.35 g
Maks. Temperatur (engelsk) 120 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 48,9 °C
Min. Temperatur (engelsk) -30 °F
Min. Temperatur (metrisk) -34,4 °C
Temperaturområde (engelsk) -30 til +120 °F
Temperaturområde (metrisk) -34,4 til +48,9 °C
Nøjagtighed ±1 underafdeling
Underafdeling 1,1 °C (2 °F)
Nedsænkningslængde Til nedsænkningslinje
Bredde (metrisk) 0.64 cm