Få mere at vide
VEE GEE Glas termometer
Artikelnummer. 17831224
Temperaturområde (metrisk):
-17,8 til +148,9 °C
-20 til +110 °C
-20 til +150 °C
-23,2 til +121 °C
-34,4 til +48,9 °C
-35 til +50 °C
-6,7 til +260 °C
Temperaturområde (engelsk):
-10 til +250 °F
-30 til +120 °F
-31 til +122 °F
-4 til +230 °F
-4 til +302 °F
0 til 300 °F
20 til 500 °F
Fordybelsestype:
Delvis fordybelse
Total fordybelse
Nedsænkningslængde:
30,4 cm (12 tommer)
30,48 cm (12 tommer)
Til nedsænkningslinje
Artikelnummer. 17831224
Brand: VEE GEE 80703
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Det serielle glastermometer er et præcist instrument, der er velegnet til forskellige generelle applikationer i laboratorier, universiteter, mad og drikkevarer, miljø, spildevand og andre miljøer
  • Feature Safety Blue fill mod en hvid baggrund for nem læsning
  • Nøjagtighed er lig med én underafdeling
  • Nedsænkning: Total eller Delvis mulighed
Tekniske data
Flaske Fyld Sikkerhedsblå
Til brug med (applikation) Laboratorier, universiteter, mad/drikkevarer, miljø, spildevand og mange andre generelle applikationer
Fordybelsestype Total fordybelse
Længde (metrisk) 30.48 cm
Materiale Glas
Sondetype Fordybelse/generelt formål (tilspidset)
Termometer Fyld Sikkerhedsblå
Vægt (metrisk) 2.35 g
Maks. Temperatur (engelsk) 300 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 148,9 °C
Min. Temperatur (engelsk) 0 °F
Min. Temperatur (metrisk) -17,8 °C
Temperaturområde (engelsk) 0 til 300 °F
Temperaturområde (metrisk) -17,8 til +148,9 °C
Nøjagtighed ±1 underafdeling
Underafdeling 1,1 °C (2 °F)
Nedsænkningslængde 30,48 cm (12 tommer)
Bredde (metrisk) 0.64 cm