Beskrivelse
- Fås i en række forskellige diametre, højder og volumener (2,0-100 ml)
- Holdbar Duran™ borosilikatglaskonstruktion
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 3585; ASTM E438 Type I Class A |
| Farve | Clear |
| Oversigt | Vægtykkelse: 0,8-1,0 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Form | Cylindrical |
| Engangs | Reusable |
| Emballage | 100/Pk |
| Mængde | 100/Pk. |
| Vis mere |