Få mere at vide
Palintest™ Reagensglas i glas til fotometer
Diameter (metrisk):
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Beskrivelse
- X5 reservereagensglas til alle fotometre
- Pakke med 5
- Til brug med en unik adaptiv celleholder tager alle reagensrør 12 mm til 20 mm i diameter
- Kodet til at give alle instrumentets behov for bølgelængdeområde og kalibreringsopsætning og analyse; brugeren skubber blot røret ind
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Reagensglas |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Længde (metrisk) | 77 mm |
| Materiale | Glas |
| Til brug med | Fotometer; Til fotometer |
| Inkluderer | Kasket |
| Mængde | 5 Pakke |
| Uddannet | Ja |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |